Få mere at vide
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Løsning i PBS
Artikelnummer. 10116784 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10116784 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10116784 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15212012
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
KaryoMAX™ Colcemid™ Løsning i PBS
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Opløsning i PBS er en 10 μg/ml N-desacetyl-N-methylocolchicin (Colcemid™ ) opløsning fremstillet i Phosphate Buffered Saline (PBS). Det bruges til at standse celler i metafase, så kromosomerne kan adskilles til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer. Colcemid™ forhindrer spindeldannelse under mitose, hvilket forårsager metafasestop. Virkningsmekanismen svarer til colchicins, men med lavere pattedyrtoksicitet. Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Løsning i PBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
''Dette reagens er klassificeret som et medicinsk udstyr i flere lande. Hvis det ikke er reguleret som medicinsk udstyr i en bestemt region, bør det kun bruges til laboratoriebrug.''
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2– °8 C
Forsendelsesbetingelser: Ambient
Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Kromosomanalysemedie
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Klinisk forskning, translationel forskning
pH 6 til 8
Produktlinje KaryoMAX
Mængde 10 ml