Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kartogenin
Artikelnummer. 16554434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554434 250 mg
16544434 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554434 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464662500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4727-31-5
Molekylær formel C20H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 317.34
InChI nøgle SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-({[1,1'-biphenyl]-4-yl}carbamoyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kartogenin
Smeltepunkt >280.0°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formel vægt 317.34