Få mere at vide
Thermo Scientific™ Karmali selektiv agar, blodfri
Beskrivelse
Isoler og identificer Campylobacter jejuni og Campylobacter coli fra kliniske prøver ved hjælp af blodfri Thermo Scientific™ Karmali selektiv agar.
Baseret på formuleringen beskrevet af Karmali, er denne formulering suppleret med vancomycin for at hæmme væksten af gram-positive organismer. Campylobacter- vækst er anerkendt som skinnende grå kolonier.
Campylobacter -infektioner er blandt de mest almindelige bakterielle infektioner, der producerer både gastrointestinale og systemiske sygdomme. Campylobacter jejuni er den mest almindeligt rapporterede bakterielle årsag til fødevarebåren infektion i USA. Campylobacter er små, ikke-sporedannende, spiralformede, buede gramnegative stænger, der kræver et mikroaerofilt miljø og ikke kan tåle udtørring.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Campylobacter -infektioner er blandt de mest almindelige bakterielle infektioner, der producerer både gastrointestinale og systemiske sygdomme. Campylobacter jejuni er den mest almindeligt rapporterede bakterielle årsag til fødevarebåren infektion i USA. Campylobacter er små, ikke-sporedannende, spiralformede, buede gramnegative stænger, der kræver et mikroaerofilt miljø og ikke kan tåle udtørring.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ifølge ISO 10272 |
| Farve | Kulsort, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Karmali selektiv agar, blodfri |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow indpakket - enkelt lag |
| Mængde | 10/Pk. |