Få mere at vide
SI Analytics™ Karl Fischer Titreringsbeholder
Artikelnummer. 10598221 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
30 til 150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10598221 30 til 150 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10598221 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285216677
 Begrænset vare
På lager
SI Analytics™ Karl Fischer Titreringsbeholderen er konstrueret af DURAN™ glas og kommer udstyret med skruegevind, titreringsspids og meget mere.
  • Inkluderer et aftageligt hoved lavet af polypropylen/PTFE
  • Indeholder 1 boring NS 19, NS 14,5, NS 7,5 og 3 boringer med skruegevind
  • Inkluderer titreringsspids, fugtfælde og vejetragt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Titreringsbeholder
Inkluderer Aftageligt hoved, fugtfælde og vejetragt
Materiale DURAN™ Glas
Volumen (metrisk) 30 til 150 ml