Få mere at vide
Karl Fischer Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil, VHG™
Mængde:
100 ml
Beskrivelse
Karl Fischer Standard: 0.5 wt% H2O in 10W30 Motor Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nominal Water |
| Metoder | Coulometric Titration |
| Analyt- eller komponentnavne | Nominal Water |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| IUPAC navn | Nominal Water |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 10W30 Motor Oil |
| Mængde | 100 ml |