Få mere at vide
Karl Fischer Standard: 0,1 vægtprocent H2O i 10W30 motorolie, VHG™
Beskrivelse
Karl Fischer Standard: 0,1 vægtprocent H2O i 10W30 motorolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nominal Water |
| Metoder | Coulometric Titration |
| Analyt- eller komponentnavne | Nominal Water |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| IUPAC navn | Nominelt vand |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 10W30 Motor Oil |
| Mængde | 100 ml |