Få mere at vide
Karl Fischer Reagensopløsning A, til pyridinbaseret volumetrisk KF-titrering (pyridin, svovldioxid, methanol), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695110 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15695110
Brand: Honeywell-Fluka 361161L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
til pyridinbaseret volumetrisk Karl Fischer titrering (pyridin, svovldioxid, methanol)
  • Opløsninger fremstilles med råmaterialer, der opfylder eller overgår kravene fra American Chemical Society
  • Hvor der ikke findes nogen ACS-specifikationer, anvendes kemikalier af højeste renhed til rådighed
  • Alle vandige opløsninger fremstilles ved hjælp af højrent, deioniseret, vand, som opfylder krav til ASTM type 1 vand af reagenskvalitet
  • Der føres nøjagtige produktions- og kvalitetskontrolregistre, hvilket giver sporbarhed af råvarer
  • Alle løsninger er garanteret at opfylde etiketspecifikationerne
  • Alle løsningsetiketter opfylder eller overgår alle ISO , DOT og OSHA regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Karl Fischer reagent solution A
Tæthed 1.01g/mL
Mængde 1 l
Flammepunkt 16°C (60.8°F)
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00004595
Emballage Glasflaske
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Karl Fischer reagent solution A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, pyridine,sulphur dioxide