Få mere at vide
Karl Fischer Reagensopløsning A, til pyridinbaseret volumetrisk KF-titrering (pyridin, svovldioxid, methanol), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Beskrivelse
- Opløsninger fremstilles med råmaterialer, der opfylder eller overgår kravene fra American Chemical Society
- Hvor der ikke findes nogen ACS-specifikationer, anvendes kemikalier af højeste renhed til rådighed
- Alle vandige opløsninger fremstilles ved hjælp af højrent, deioniseret, vand, som opfylder krav til ASTM type 1 vand af reagenskvalitet
- Der føres nøjagtige produktions- og kvalitetskontrolregistre, hvilket giver sporbarhed af råvarer
- Alle løsninger er garanteret at opfylde etiketspecifikationerne
- Alle løsningsetiketter opfylder eller overgår alle ISO , DOT og OSHA regler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Karl Fischer Reagent Solution A |
| Navn note | for pyridine-based volumetric KF titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol) |
| Kogepunkt | >60°C |
| CAS min % | ≥10.0000%, ≥25.0000% |
| CAS Max % | <20.0000%, <50.0000% |
| CAS | 7446-09-5, 110-86-1 |
| Tæthed | ∼1.01 g/mL |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Flammepunkt | 16°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Karl Fischer reagent solution A
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, pyridine,sulphur dioxide