missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Karl Fischer Reagens, for Karl Fischer Analyse, Løsning≈ 5 mg H2O /ml

Artikelnummer. 10223960 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10223960 2.5 L 2.5 L
10725721 500 mL 500ml
10538240 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10223960 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4600/PB17
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Kemiske identifikatorer

MDL nummer 81734

Tekniske data

Farve Brun
pH 3,5 til 5,5
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Karl Fischer reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Pyridine, Iodine, Sulfurdioxide
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.