Få mere at vide
Karl Fischer Reagens, 8 komponenter, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
6 x 1 L
Beskrivelse
- Opløsninger fremstilles med råmaterialer, der opfylder eller overgår kravene fra American Chemical Society
- Hvor der ikke findes nogen ACS-specifikationer, anvendes kemikalier af højeste renhed til rådighed
- Alle vandige opløsninger fremstilles ved hjælp af højrent, deioniseret, vand, som opfylder krav til ASTM type 1 vand af reagenskvalitet
- Der føres nøjagtige produktions- og kvalitetskontrolregistre, hvilket giver sporbarhed af råvarer
- Alle løsninger er garanteret at opfylde etiketspecifikationerne
- Alle løsningsetiketter opfylder eller overgår alle ISO , DOT og OSHA regler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Karl Fischer Reagent |
| CAS | 7446-09-5, 109-86-4, 110-86-1, 7553-56-2 |
| Mængde | 6 x 1 L |
| FN nummer | UN1993 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Karl-Fischer reagent one-component
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, pyridine, iodine, sulphur dioxide