Få mere at vide
SI Analytics™ Karl-Fischer™ Titreringsbeholder
Artikelnummer. 15360855 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Størrelse:
1 x NS 19, 1 x NS 7.5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15360855 1 x NS 19, 1 x NS 7.5 Hver
1 options
Artikelnummer. 15360855 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285216630
På lager
SI Analytics™ Karl-Fischer™ Titreringsbeholderen er lavet af glas og er velegnet til coulometri.
  • Konstrueret af glas
  • Velegnet til coulometri
  • Indeholder en NS 19 åbning og en NS 7.5 åbning
  • GL 18 gevindstørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Titreringsbeholder
Til brug med (applikation) Coulometri
Inkluderer Åbninger
Materiale Glas
Størrelse 1 x NS 19, 1 x NS 7.5