Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Vand Standard 5mg, til Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10609672 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10609672 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10609672 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/2730/08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
MDL nummer 240423
Emballage Ravglasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aqualine Water Standard 5mg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylol, Butan-1-ol