Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Vand Standard 0,2mg, til Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
40 mL
Pakningsstørrelse:
40ml
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -34°C |
| Kogepunkt | 138.5°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 40 mL |
| MDL nummer | 240423 |
| Emballage | Ampul |