Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10786291 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10786291
Brand: Fisher Chemical K/2150/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 132730
Tekniske data
Kogepunkt 64°C
Farve Sort til rød
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske