Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10284100 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10284100
Brand: Fisher Chemical K/2150/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 132730
Tekniske data
Kogepunkt 64°C
Farve Sort til rød
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aqualine]TS Titrant 2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .