Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Opløsningsmiddel, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10264390 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10264390 2,5 l 2.5 L
10101580 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10264390 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/2100/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmiddel til to-komponent system; Pyridin fri
  • Anvendes i forbindelse med Aqualine™ titrant for to-komponent volumetrisk Karl Fischer analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aqualine™ Solvent
Navn note Karl Fischer Reagent
Farve Farveløs
CAS 7446-09-5, 288-32-4
Fysisk form Væske
Mængde 2,5 l
MDL nummer 81734
Emballage Ravfarvet glasflaske
FN nummer 1992