Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Opløsningsmiddel, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10101580 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10101580 1 l -
10264390 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10101580 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/2100/15
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmiddel til to-komponent system; Pyridin fri
  • Anvendes i forbindelse med Aqualine™ titrant for to-komponent volumetrisk Karl Fischer analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aqualine™ Solvent
Navn note Karl Fischer Reagens
Farve Farveløs
CAS 7446-09-5, 288-32-4
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
MDL nummer 81734
Emballage Ravglasflaske
FN nummer 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aq Solvent, 4
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, 1-Imidazole, Sulphur dioxide