Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Matrix K, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
- Matrix, der skal bruges sammen med Complete 5K (US: AL2250R; EU: K/2250R) til analyse af højt vandindhold af aldehyder og ketoner.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| MDL nummer | 81734 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aqualine Matrix K
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chloroform; 2-Butoxyethanol; Ethyl alcohol; Ethylene glycol
- REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug