Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt AG, for Karl Fischer Titrering ved Coulometri, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Ikke-halogeneret anolytopløsning til generel brug i konventionelle celler med membran
- Anolytopløsning til brug i konventionelle celler med membran
- Elektrolytkilde påkrævet til anodisk oxidation til coulometrisk analyse
- Indeholder methanol som opløsningsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Electrolyte AG |
| Navn note | Karl Fischer Reagens |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 111-42-2, 7553-56-2, 108-75-8, 7446-09-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| MDL nummer | 3097387 |
| Emballage | Ravglasflaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aqualine Electrolyte AG
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 2, 4, 6-Collidine, Sulfur dioxide,Iodine, p-Toluenesul