Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Komplet 5, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-305667 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10181570
Brand: Fisher Chemical K/2000/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Enkeltkomponent reagens; Pyridin fri
  • 1-komponent volumetrisk reagens til analyse af højt vandindhold
  • Vandækvivalent: 5,0 mg H 2 O/ml
  • Ubegrænset vandkapacitet
  • Udfør titerbestemmelse før brug
  • Pyridin fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aqualine™ Complete 5
Navn note Karl Fischer Reagent
Farve Brun
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Molekylær formel C29H50O3
MDL nummer 81734
Emballage Ravfarvet glasflaske
InChI nøgle LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
Molekylvægt (g/mol) 446.72
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aqualine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodine