Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Komplet 5, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Enkeltkomponent reagens; Pyridin fri
- 1-komponent volumetrisk reagens til analyse af højt vandindhold
- Vandækvivalent: 5,0 mg H 2 O/ml
- Ubegrænset vandkapacitet
- Udfør titerbestemmelse før brug
- Pyridin fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Complete 5 |
| Navn note | Karl Fischer Reagent |
| Farve | Brun |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2,5 l |
| MDL nummer | 81734 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aqualine Complete 5
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole