Få mere at vide
Karetazan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Karetazan |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 291.0662 |