Få mere at vide
Karetazan 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323402
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323402 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323402 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14511000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Karetazan
CAS 81051-65-2
Analyt- eller komponentnavne Karetazan
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H14 Cl N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
SMIL CCN1C(=CC(=O)C(=C1c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O)C
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-1-ethyl-6-methyl-4-oxopyridine-3-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 291.73
Mængde 1 ml
Formel vægt 291.0662 g/mol