Få mere at vide
Karetazan 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Karetazan |
| CAS | 81051-65-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Karetazan |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C15 H14 Cl N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO3/c1-3-17-9(2)8-12(18)13(15(19)20)14(17)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | CCN1C(=CC(=O)C(=C1c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O)C |
| Vis mere |