Få mere at vide
Karenitecin, MedChemExpress
Beskrivelse
Karenitecin (Cositecan) is a topoisomerase I inhibitor, with potent anti-cancer activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Karenitecin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 203923-89-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H28N2O4Si |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Cositecan BNP 1350 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 3.03 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |