Få mere at vide
Kapton Polymid tape
Shop alle Cole-Parmer produkter
Bredde (metrisk):
25,4 mm
3,81 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Giver høj varmebestandighed og trækstyrke, god opløsningsmiddelbestandighed og fremragende dielektrisk styrke.
- Temperaturområdet er -100 til 500 °F (-73 til 260 °C).
- Opfylder UL-510 for flammehæmmende specifikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL-510 |
| Klæbende type | Silikone |
| Materiale | Polyimid |
| Produkttype | Tape |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperaturområde (engelsk) | -100 °F til 500 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -73 °C til 260 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 2,5 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.0635 mm |
| Bredde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Vis mere |