Få mere at vide
Kapton Polymid tape
Artikelnummer. 13035696 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
25,4 mm
3,81 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
13035696 25,4 mm Hver
15298106 3,81 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13035696 Leverandør Kapton Leverandørnr. 0827782
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Polymidtape er en kemikaliebestandig tape, der er fremstillet med en højtemperatur silikoneklæber.
  • Giver høj varmebestandighed og trækstyrke, god opløsningsmiddelbestandighed og fremragende dielektrisk styrke.
  • Temperaturområdet er -100 til 500 °F (-73 til 260 °C).
  • Opfylder UL-510 for flammehæmmende specifikationer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-510
Klæbende type Silikone
Materiale Polyimid
Produkttype Bånd
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -100 °F til 500 °F
Temperaturområde (metrisk) -73 °C til 260 °C
Tykkelse (engelsk) 2,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.0635 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm