Få mere at vide
kappa-Carrageenan
Artikelnummer. 10361470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10361470 100 g Glasflaske 100g
10492770 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.92 DKK
    826.65 DKK / 100g
    Spare 91.27 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788,647 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11114-20-8
Molekylær formel C24H36O25S2-2
Molekylvægt (g/mol) 788.647
MDL nummer MFCD00081480
InChI nøgle ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Synonym kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S,5R,42)-8R,42 R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-sulfonatooxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]oxy]-5-hydroxy-2-(
SMIL C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale kappa-Carrageenan
Farve Brun til hvid
Tab ved tørring 12% maks. (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand.
Viskositet 10 mPa·Min. (0,3% vand, 25 °C)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • kappa-Carrageenan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.