Få mere at vide
kappa-Carrageenan
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | kappa-Carrageenan |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,1864 |
| Formel vægt | 401.32 |
| Fysisk form | Fast stof |