Få mere at vide
Kaolin, TRC
Artikelnummer. 30403007
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403007 100 g
30400098 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK139560100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaolin
CAS 1332-58-7
Molekylær formel Al2O7Si2.2H2O
Mængde 100 g
Synonym Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry
InChI formel InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
SMIL O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
IUPAC navn oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxy-silan; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 258.16
Formel vægt 257.9025