Få mere at vide
Kaolin, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11453703 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
3 kg
Emballage:
Plastic keg
Pakningsstørrelse:
3kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11453703 3 kg Plastic keg 3kg
1 options
Artikelnummer. 11453703 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/0045/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 1760°C
CAS 1332-58-7
Farve Beige
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 3 kg
Molekylær formel Al2H4O9Si2
MDL nummer MFCD00062311
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
InChI nøgle NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
IUPAC navn oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 258.16
PubChem CID 56841936
Formel vægt 258.2g/mol
Emballage Plastic keg
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.