Få mere at vide
Kaolin, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11984321 10 kg Plast tromle 10kg
10772441 1 kg Plastflaske 1kg
10752574 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211740100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1332-58-7
Molekylær formel Al2H4O9Si2
Molekylvægt (g/mol) 258.16
MDL nummer MFCD00062311
InChI nøgle NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC navn oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilan;dihydrat
SMIL O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaolin
Smeltepunkt 1750.0°C
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 10 kg
Merck Index 14,5282
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Formel vægt 258.2
Grad Ren
Tab ved tørring 1.5% max.
Tab ved tænding 10.8% to 11.8%
Emballage Plast tromle