Få mere at vide
Kaolin, ren
Artikelnummer. 10752574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752574 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10772441 1 kg Plastflaske 1kg
11984321 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211740025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1332-58-7
Molekylær formel Al2H4O9Si2
Molekylvægt (g/mol) 258.16
MDL nummer MFCD00062311
InChI nøgle NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC navn oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilan;dihydrat
SMIL O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaolin
Smeltepunkt 1750,0 °C
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Tab ved tørring 1,5% maks.
Tab ved tænding 10,8% til 11,8%
Emballage Plastflaske
Merck Index 14,5282
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i kolde syrer og alkalihydroxider
Formel vægt 258.2
Grad Ren