Få mere at vide
Kaolin, Pure, Light, Washed with Acid, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 1750°C |
| Farve | Beige |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 3 kg |
| MDL nummer | 62311 |
| IUPAC navn | dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate |
| Formel vægt | 258.2g/mol |
| Emballage | Plastic keg |