Få mere at vide
Kanosamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135638
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135638 100 mg
30003417 10 mg
30005487 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK139500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57649-10-2
Molekylær formel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 215.63
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-4-amino-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,5-triol; hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanosamine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Formel vægt 215.0561
Procent renhed >95%