Få mere at vide
Gibco™ Kanamycinsulfat (100X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11588876
Skift visning
Mængde:
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde unitSize
11588876 20 x 100 ml Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 11588876 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15160070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
20 x 100mL
Kanamycinsulfat (100X)
Kanamycinsulfat er et vandopløseligt antibiotikum, der oprindeligt er oprenset fra bakterien Streptomyces kanamyceticus . Kanamycin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom og hæmme proteinsyntesen i modtagelige bakterier. Gibco™ Kanamycin er effektivt mod en lang række gram-negative og nogle gram-positive bakterier og bruges til forebyggelse af bakteriel kontaminering af cellekulturer. Dette produkt leveres som en 10 mg/ml stamopløsning. Den anbefalede arbejdskoncentration for cellekultur er 100 g/μml. Vi tilbyder en række forskellige antibiotika og antimykotika til cellekulturapplikationer.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ Kanamycinsulfat fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Kanamycinsulfat-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15160-054). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485, cGMP, FDA
Indhold og opbevaring –5 til– 20 °C
Oversigt Kanamycinsulfat, 20 x 100 ml, 100X koncentration,– 5 til– °20 C Opbevaringstemperatur, Antibiotikum (selektivt), Kanamycinmiddel, Antibiotikum (selektivt) reagenstype, 12 måneders holdbarhed, ISO 13485/cGMP/FDA-certificeret, frosset, færre ressourcer
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Til brug med (applikation) Transformation, bakteriel selektion
Mængde 20 x 100 ml