Få mere at vide
Kanamycin Sulfate, Ultrapure
Artikelnummer. 15825168 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15825168 25 g Plastflaske 25g
15815168 5 g Plastflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15825168 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J17924.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582.575 g/mol
En selekterbar markør for cosmid-vektorer anvendt til transfektion af pattedyrceller.
Virkningsmåde: Binder til ribosomale komponenter og hæmmer proteinsyntese. Kanamycin inaktiveres af en aminoglycosid-phosphotransferase (molekylvægt 25.000) i det periplasmatiske rum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Selekterbar markør for cosmidvektorer anvendt til transfektion af pattedyrceller
  • Virkningsmåde: Binder til ribosomale komponenter og hæmmer proteinsyntese
  • Kanamycin inaktiveres af aminoglycosid phosphotransferase (MW 25.000) i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25389-94-0
Molekylær formel C18H38N4O15S
Molekylvægt (g/mol) 582.575
MDL nummer MFCD00070253
InChI nøgle OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6 R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; svovlsyre
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin sulfate
Type Kanamycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 582.58