Beskrivelse
- Det er et bredspektret aminoglykosid-antibiotikum, der stammer fra Streptomyces kanamyceticus.
- Det bruges som tilsætningsstof i kulturmedier til isolering af gruppe D-streptokokker på Kanamycin Esculin Azide Agar og til udvælgelse af transformerede planteceller, der indeholder neomycinfosfotransferasen, på et kanamycin-medium.
- Kanamycinsulfat kan også bruges som selektionsmiddel for celler, der er transformeret med kanamycin B-resistensgenet.
- Kanamycinsulfat er et antimikrobielt stof, der er effektivt mod gramnegative og grampositive bakterier samt mycoplasma.
- Den binder sig til 70S ribosomale subenhed, hæmmer translokation og fremkalder fejlkodning.
- Krydsresistens forekommer mellem kanamycin og neomycin, framycetin og paromomycin, og delvis krydsresistens er rapporteret mellem kanamycin og streptomycin. Aminoglykosidemodificerende enzymer (acetyltransferase, fosfotransferase, nukleotidyltransferase) ændrer antibiotikumet og forhindrer dets interaktion med ribosomer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kanamycin |
| Fysisk form | Pulver |
| pH | 6,5 til 8,5 (1% opløsning) |
| Smeltepunkt | >250 °C |
| Tab ved tørring | <4% |
| Styrke | >750 µg/mg |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 10-50 mg/ml vand |
| Grad | USP |