missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kanamycin sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Kanamycin (Kanamycin A) sulfate is an orally active antibacterial (gram-negative/positive bacteria) agent, inhibits translocation and causes misencoding by binding to the 70 S ribosomal subunit. Kanamycin sulfate shows good inhibitory activity to both M. tuberculosis (sensitive and drug-resistant ) and K. pneumonia, which can be used in studies of tuberculosis and pneumonia.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kanamycin sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 25389-94-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H38N4O15S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Kanamycin A sulfate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 31.25 mg/mL (53.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?