Generel beskrivelse
- Kanamycinsulfat er sulfatsaltformen af kanamycin A
- Det blev isoleret fra Streptomyces kanamyceticus
- Denne forbindelse hæmmer translokation under proteinbiosyntese. Det binder til den 30S ribosomale underenhed, hvilket forårsager fejllæsning af mRNA-sekvensen
Anvendelse
- Kanamycinsulfat viser antibakteriel aktivitet. Det er effektivt mod gram-positive og gram-negative bakterier, såvel som Mycoplasma-arter
- Denne forbindelse er også involveret i oversættelse af prokaryote ribosomer
- I molekylærbiologiske eksperimenter bruges det almindeligvis til at udvælge og isolere transformanter, der udtrykker kanamycinresistensgenet, og planter, der har NPT II (APH3) gen inkorporeret
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kanamycin sulfate |
| Type | Kanamycinsulfat |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Formel vægt | 582.59 |
Sikkerhed og håndtering
- Kanamycin Sulfate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .