Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kanamycinsulfat
Artikelnummer. 15274854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15274854 10 g 10g
15190007 50 g 50g
15284854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15274854 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 450810100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1651.65 DKK / 10g
    Spare 298.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kanamycinsulfat, CAS # 25389-94-0, er et aminoglykosidsulfatsalt med antibakteriel aktivitet. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582,575 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Kanamycinsulfat er sulfatsaltformen af kanamycin A
  • Det blev isoleret fra Streptomyces kanamyceticus
  • Denne forbindelse hæmmer translokation under proteinbiosyntese. Det binder til den 30S ribosomale underenhed, hvilket forårsager fejllæsning af mRNA-sekvensen
Anvendelse
  • Kanamycinsulfat viser antibakteriel aktivitet. Det er effektivt mod gram-positive og gram-negative bakterier, såvel som Mycoplasma-arter
  • Denne forbindelse er også involveret i oversættelse af prokaryote ribosomer
  • I molekylærbiologiske eksperimenter bruges det almindeligvis til at udvælge og isolere transformanter, der udtrykker kanamycinresistensgenet, og planter, der har NPT II (APH3) gen inkorporeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25389-94-0
Molekylær formel C18H38N4O15S
Molekylvægt (g/mol) 582.575
MDL nummer MFCD00070253
InChI nøgle OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
PubChem CID 134129479
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino- 3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; svovlsyre syre
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin sulfate
Type Kanamycinsulfat
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 582.59
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kanamycin Sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .