Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kanamycin Solution |
| Type | Kanamycin |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 25389-94-0, 7732-18-5 |
| Mængde | 50 mL |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kanamycin Monosulfate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin Monosulfate