Få mere at vide
Kanamycinmonosulfat
Artikelnummer. 15493879
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493879 100 g 100g
15473879 10 g 10g
15483879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61272.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kanamycinmonosulfat, CAS # 25389-94-0, er et aminoglykosidsulfatsalt med antibakteriel aktivitet. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582,575 g/mol
Antibiotikum. Hæmmer translokation under proteinbiosyntese. Kanamycinmonosulfat fungerer som et antibiotikum og bruges til at behandle forskellige infektioner. Det er involveret i translationen af prokaryote ribosomer, der opstår på grund af bakteriel celledød. Det bruges som et selektivt stof i molekylærbiologi for at isolere transformanter, der udtrykker et kanamycinresistensgen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Kanamycinmonosulfat er sulfatsaltformen af kanamycin A
  • Den blev isoleret fra Streptomyces kanamyceticus
  • Denne forbindelse hæmmer translokation under proteinbiosyntese. Den binder til 30S ribosomale underenheden, hvilket forårsager fejllæsning af mRNA-sekvensen
Anvendelse
  • Kanamycinmonosulfat viser antibakteriel aktivitet. Det er effektivt mod gram-positive og gram-negative bakterier samt Mycoplasma-arter
  • Denne forbindelse er også involveret i oversættelsen af prokaryote ribosomer
  • I molekylærbiologiske eksperimenter bruges det ofte til at udvælge og isolere transformanter, der udtrykker kanamycinresistensgenet, samt planter, der har NPT II (APH3)-genet inkorporeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25389-94-0
Molekylær formel C18H38N4O15S
Molekylvægt (g/mol) 582.575
MDL nummer MFCD00070253
InChI nøgle OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin monosulfate
Type Kanamycin Monosulfat
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 100 g
Merck Index 14,5281
Opløselighedsinformation Opløs i vand ved 10 mg/ml. Opløseligt i vand.
Formel vægt 582.58