Få mere at vide
Kanamycin monosulfat MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456412 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456412 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11456412 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215002901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.00 DKK
    705.23 DKK / 1g
    Spare 35.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Antibiotic used for protein synthesis inhibition and as a selection agent for transformed cells in biotechnology applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin Monosulfate
Type Kanamycin Monosulfat
Fysisk form Powder
CAS 25389-94-0
Mængde 1 g
Molekylær formel C18H38N4O15S
Synonym Kanamycin Sulfate
InChI nøgle OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino- 3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; svovlsyre syre
Molekylvægt (g/mol) 582.575
PubChem CID 134129479
Formel vægt 582.6
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propidium Iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.