Få mere at vide
Kanamycinmonosulfat, cellekulturkvalitet
Beskrivelse
Kanamycin monosulfat, bruges som et aminoglycosid antibiotikum. Kanamycin kan bruges som selektionsmiddel i flere typer isoleringsmedier. Kanamycinsulfat fra Streptomyces kanamyceticus er blevet brugt i vævskulturmedier. Kanamycinsulfat kan også anvendes som et selektionsmiddel for celler transformeret med kanamycin B-resistensgen. Det anbefales til brug i cellekulturapplikationer ved 100 mg/ml.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Kanamycinmonosulfat er sulfatsaltformen af kanamycin A
• Den blev isoleret fra Streptomyces kanamyceticus
• Denne forbindelse hæmmer translokation under proteinbiosyntesen. Den binder til 30S ribosomale subenheden, hvilket forårsager fejllæsning af mRNA-sekvensen
Anvendelse
• Kanamycinmonosulfat viser antibakteriel aktivitet. Den er effektiv mod gram-positive og gram-negative bakterier samt Mycoplasma-arter
• Denne forbindelse er også involveret i oversættelsen af prokaryote ribosomer
• I molekylærbiologiske eksperimenter bruges det ofte til at udvælge og isolere transformanter, der udtrykker kanamycinresistensgenet, samt planter, der har NPT II (APH3)-genet inkorporeret
Litteraturreferencer
Patel, K. N.; Limgavkar, R. S.; Raval, H. G.; Patel, K. G.; Gandhi, T. R. Højtydende væskekromatografisk bestemmelse af cefalexinmonohydrat og kanamycinmonosulfat med prækolonnederivatisering. J. Liq. Kromatoger. Relateret Technol. 2015, 38 (6), 716-721.
Chi, Z.; Rong, Y. J.; Li, Y.; Tang, M. J.; Chi, Z. M. Biosurfactinproduktion af Bacillus amyloliquefaciens R3 og deres antibakterielle aktivitet mod multiresistent patogen E. coli. Bioprocess. Biosyst. Eng. 2015, 38 (5), 853-861.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kanamycin monosulfate |
| Type | Kanamycin Monosulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 14,5281 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 10 mg/ml |
| Formel vægt | 582.58 |
| Grad | Celledyrkning |