Få mere at vide
Kanamycinmonosulfat, cellekulturkvalitet
Artikelnummer. 15463399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463399 5 g 5g
15453399 1 g 1g
15473399 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15463399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60668.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.90 DKK
    819.65 DKK / 5g
    Spare 195.25 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kanamycin monosulfat, CAS # 25389-94-0, er et aminoglykosidsulfatsalt med antibakteriel aktivitet. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582,575 g/mol
Kanamycin monosulfat, bruges som et aminoglycosid antibiotikum. Kanamycin kan bruges som selektionsmiddel i flere typer isoleringsmedier. Kanamycinsulfat fra Streptomyces kanamyceticus er blevet brugt i vævskulturmedier. Kanamycinsulfat kan også anvendes som et selektionsmiddel for celler transformeret med kanamycin B-resistensgen. Det anbefales til brug i cellekulturapplikationer ved 100 mg/ml.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Kanamycinmonosulfat er sulfatsaltformen af kanamycin A
•Det blev isoleret fra Streptomyces kanamyceticus
•Denne forbindelse hæmmer translokation under proteinbiosyntese. Det binder til den 30S ribosomale underenhed, hvilket forårsager fejllæsning af mRNA-sekvensen
Anvendelse
•Kanamycin monosulfat viser antibakteriel aktivitet. Det er effektivt mod gram-positive og gram-negative bakterier, såvel som Mycoplasma-arter
•Denne forbindelse er også involveret i oversættelse af prokaryote ribosomer
•I molekylærbiologiske eksperimenter bruges det almindeligvis til at udvælge og isolere transformanter, der udtrykker kanamycinresistensgenet, og planter, der har NPT II (APH3) gen inkorporeret
Litteraturhenvisninger
Patel, KN; Limgavkar, RS; Raval, HG; Patel, KG; Gandhi, TR Højtydende væskekromatografisk bestemmelse af cefalexinmonohydrat og kanamycinmonosulfat med prækolonnederivatisering. J. Liq. Chromatogr. Relateret Teknol. 2015, 38 (6), 716-721.
Chi, Z.; Rong, YJ; Li, Y.; Tang, MJ; Chi, ZM Biosurfactins produktion af Bacillus amyloliquefaciens R3 og deres antibakterielle aktivitet mod multi-drug resistente patogene E. coli. Bioproces. Biosyst. Eng. 2015, 38 (5), 853-861.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25389-94-0
Molekylær formel C18H38N4O15S
Molekylvægt (g/mol) 582.575
MDL nummer MFCD00070253
InChI nøgle OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino- 3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; svovlsyre syre
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin monosulfate
Type Kanamycin Monosulfat
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,5281
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 10 mg/ml
Formel vægt 582.58
Grad Celledyrkning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kanamycin monosulfate, Cell Culture Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate