Learn More
Kanamycinmonosulfat, cellekulturkvalitet
Product Code. 15453399
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15453399 1 g 1g
15463399 5 g 5g
15473399 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15453399 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J60668.03
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Kanamycin monosulfat, CAS # 25389-94-0, er et aminoglykosidsulfatsalt med antibakteriel aktivitet. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582,575 g/mol
Kanamycin monosulfat, bruges som et aminoglycosid antibiotikum. Kanamycin kan bruges som selektionsmiddel i flere typer isoleringsmedier. Kanamycinsulfat fra Streptomyces kanamyceticus er blevet brugt i vævskulturmedier. Kanamycinsulfat kan også anvendes som et selektionsmiddel for celler transformeret med kanamycin B-resistensgen. Det anbefales til brug i cellekulturapplikationer ved 100 mg/ml.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Kanamycinmonosulfat er sulfatsaltformen af kanamycin A
• Den blev isoleret fra Streptomyces kanamyceticus
• Denne forbindelse hæmmer translokation under proteinbiosyntesen. Den binder til 30S ribosomale subenheden, hvilket forårsager fejllæsning af mRNA-sekvensen
Anvendelse
• Kanamycinmonosulfat viser antibakteriel aktivitet. Den er effektiv mod gram-positive og gram-negative bakterier samt Mycoplasma-arter
• Denne forbindelse er også involveret i oversættelsen af prokaryote ribosomer
• I molekylærbiologiske eksperimenter bruges det ofte til at udvælge og isolere transformanter, der udtrykker kanamycinresistensgenet, samt planter, der har NPT II (APH3)-genet inkorporeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25389-94-0
Molekylær formel C18H38N4O15S
Molekylvægt (g/mol) 582.575
MDL nummer MFCD00070253
InChI nøgle OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; Svovlsyre
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Kanamycin monosulfate
Type Kanamycin Monosulfat
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,5281
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 10 mg/ml
Formel vægt 582.58
Grad Celledyrkning