Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azide Selektivt Medium
Artikelnummer. 10422133
Skift visning
Format:
90 mm monoplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
10422133 90 mm monoplade Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10422133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5059A
 Begrænset vare
På lager
Isoler, differentier og opregn enterokokker fra fødevareprøver ved hjælp af et selektivt mikrobiologisk medium, som indeholder en række forskellige selektive midler.
Isoler, differentier og opregn enterokokker fra fødevareprøver vha Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azide Selektivt Medium, et selektivt mikrobiologisk medie, som indeholder en række forskellige selektive midler.
Tilsætning af de selektive hæmmende komponenter kanamycinsulfat og natriumazid, foruden et indikatorsystem, påviser væksten af aesculin-hydrolyserende streptokokker. Disse organismer producerer sorte zoner omkring kolonierne på grund af dannelsen af sort jern phenolforbindelser afledt af aesculin-hydrolyseprodukter og jernholdigt jern.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn beige, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Oversigt Kanamycin Aesculin Azide Selektivt Medium
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.