Få mere at vide
TOKU-E™ Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044058
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30044058 10 x 1 ml 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30044058 Leverandør TOKU-E™ Leverandørnr. K03510x1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Kanamycin Acid Sulfate in water.
  • CAS Number: 64013-70-3
  • Molecular Formula: C18H36N4O11 · 2 H2SO4
  • Molecular Weight: 680.65 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomycines kanamyceticus
  • Spectrum: Kanamycin is a broad spectrum and inhibits growth of Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, and mycoplasmas
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit, lodging between the 16S rRNA and S12 protein. This interferes with the translational initiation complex causing misreading of the mRNA, and production of a faulty or non-existent protein
Spécification
CAS 64013-70-3
Kemisk navn eller materiale Kanamycin Acid Sulfate
Farve Clear, colorless
Indhold og opbevaring -20°C, Protect from light
Oversigt Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Koncentration 50.0 to 52.5 mg/mL
Form Clear, colorless solution
Produkttype Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sterile-filtered
Med tilsætningsstoffer None
Uden tilsætningsstoffer None
Formulering Liquid in Water
Til brug med (applikation) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Mængde 10 x 1 ml
Forsendelsestilstand Ice Pack
Kilde Streptomyces Kanamyceticus
Arter Bacteria
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.