Få mere at vide
TOKU-E™ Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution
Description
- CAS Number: 64013-70-3
- Molecular Formula: C18H36N4O11 · 2 H2SO4
- Molecular Weight: 680.65 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Streptomycines kanamyceticus
- Spectrum: Kanamycin is a broad spectrum and inhibits growth of Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, and mycoplasmas
- Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit, lodging between the 16S rRNA and S12 protein. This interferes with the translational initiation complex causing misreading of the mRNA, and production of a faulty or non-existent protein
Spécification
Spécification
| CAS | 64013-70-3 |
| Kemisk navn eller materiale | Kanamycin Acid Sulfate |
| Farve | Clear, colorless |
| Indhold og opbevaring | -20°C, Protect from light |
| Oversigt | Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water |
| Koncentration | 50.0 to 52.5 mg/mL |
| Form | Clear, colorless solution |
| Produkttype | Antibiotic |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | Sterile-filtered |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?