Få mere at vide
Kanamycin A sulfat, TRC
Artikelnummer. 30408099
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30408099 2.5 g 2.5g
30399626 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30408099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK1375002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin Monosulfate
CAS 25389-94-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H36 N4 O11 . H2 O4 S
Mængde 2.5 g
Synonym D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1), D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Kanamycin A sulfate (7CI), Kanamycin, sulfate (1:1) (salt) (8CI), Cantrex, Cristalomicina, Enterokanacin, Kamycin, Kanabristol, Kanacedin, Kanachron, Kanamycin A monosulfate, Kanamycin monosulfate, Kanamycin sulfate, Kanamytrex, Kanaqua, Kanasig, Kanatrol, Kanescin, Kanicin, Kannasyn, Kano, Kantrex, Kantrexil, Kantrim, Kantrox, Kasmynex, Kenendomycin, Klebcil, Ophtalmokalixan, Otokalixin, Resistomycin
InChI formel InChI=1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
SMIL NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 582.58
Formel vægt 582.2054
Procent renhed >95