Få mere at vide
Melford Kanamycin A
Artikelnummer. 30018366
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018366 5 g
30018363 1 g
30018364 10 g
30018365 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018366 Leverandør Melford Leverandørnr. K220005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kanamycin A er et aminoglykosid-antibiotikum, der er meget udbredt inden for biovidenskab.
Kanamycin A er et aminoglykosid-antibiotikum, der er meget udbredt inden for biovidenskab. Det er afledt af bakterien Streptomyces kanamyceticus og har potente antimikrobielle egenskaber mod et bredt spektrum af bakterier.
På life science-markedet bruges Kanamycin A primært som et selektivt middel i mikrobiologi og molekylærbiologi. Det er almindeligvis inkorporeret i dyrkningsmedier for at hæmme væksten af bakterier, der ikke har kanamycinresistensgenet. Denne selektive egenskab muliggør isolering og identifikation af celler eller organismer, der er blevet genetisk modificeret til at udtrykke resistensgenet.
Forskere og videnskabsmænd, der arbejder inden for forskellige områder såsom molekylærbiologi, genteknologi og bioteknologi, bruger Kanamycin A i eksperimenter, der involverer rekombinant DNA-teknologi.
Det bruges ofte som en selekterbar markør i plasmider og andre vektorer for at sikre, at kun celler, der bærer det ønskede genetiske materiale, overlever og formerer sig.
Derudover bruges Kanamycin A i laboratoriemiljøer til at studere bakterielle resistensmekanismer og evaluere effektiviteten af antimikrobielle forbindelser. Dens bredspektrede aktivitet og lave toksicitet gør det til et værdifuldt værktøj for forskere, der studerer bakteriel genetik, proteinekspression og antibiotikaresistens.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin A
CAS 25389-94-0
Mængde 5 g
Molekylær formel C18H36N4O11-H2SO4